Läs mer
Fisherbrand™ Nutating Mixers - Fast hastighet
Produktkod. p-5470767 Handla allt Fisherbrand Produkter
Pluggtyp:
EU, Storbritannien, CN-kontakt
Hastighetsintervall:
18 varv/min
Elektriska krav:
220 V, 50 Hz, Pluggtyp: EU, Storbritannien, CN
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15584070
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Gummimatta med gropar; 6 rörsäkringsband
Ger skonsam och jämn blandning av vätskor i rör, plattor, odlingskolvar och skålar
  • Budgetvänlig design
  • Lätt att använda, plug and play-drift
  • Rörelse med fast hastighet vid 20° vinkel
  • Drifttemperaturområde: 5 till 40C, användbar i icke-CO 2 inkubatorer, kylskåp och kammare
  • Mattan är avtagbar och kan rengöras med tvål och vatten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighetsintervall 18 varv/min
Elektriska krav 220 V, 50 Hz, Pluggtyp: EU, Storbritannien, CN
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp EU, Storbritannien, CN-kontakt
Material Aluminiumplattform
Mått (L x B x H) 415 x 293 x 273 mm
Visa LED
Inkluderar Gummimatta med gropar; 6 rörsäkringsband
Timerintervall 0 min. till 99:59 timmar.
Garanti och serviceerbjudande 2 år