Läs mer
Fisherbrand™ Vetenskaplig miniräknare i fickstorlek
Produktkod. 11704416 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Visningstyp:
Digital
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visningstyp Förpackningsstorlek
11704416 Digital Varje
1 options
Produktkod. 11704416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    505.00 SEK
    256.33 SEK / Paket med 1
    Save 248.67 SEK
    49% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Backupbatteri och instruktioner
Idealisk för praktiskt taget alla rutinmässiga beräkningar utförda i vetenskapliga laboratorier, inklusive kvadratrötter, procenttal och höjning till potenser
Utför mer än 50 funktioner inklusive naturvetenskap, matematik, vanlig/hyperbolisk trigonometrisk, loggar/naturliga loggar, potenser, rötter, reciproka, faktorialer, procenttal, hexadecimaler, generering av slumptal och grad/decimalkonvertering.
  • Statistiska funktioner inkluderar standardavvikelse, medelvärde, summa av kvadrater, summa av data och mycket mer
  • Lätt att använda, upphöjda tangenter och stor, lättläst, 0,25 tum (0,6 cm), 10-siffrig, tvåsiffrig exponent LCD
  • Tre-knapps minne och“ För evigt minne” lagra data när enheten är avstängd
  • Automatisk avstängningsfunktion sparar batteritid
Beställningsinfo
Mått: 5L x 3W x 0,5 tum H (12,7 x 7,6 x 1,3 cm). Nettovikt: 1,5 oz. (43g)
Specifikationer
Produkttyp Vetenskaplig kalkylator (i fickstorlek)
Visningstyp Digital
Nyckelfunktioner Vetenskap, matematik, vanlig/hyperbolisk trigonometrisk, loggar/naturliga loggar, potenser, rötter, reciproka, faktoraler, procentsatser, hexadecimaler, generering av slumptal och grad/decimalkonvertering
Knappsats Upphöjda nycklar
Minne 3-nyckel
Mått (L x B) 5,0 x 3,0 tum.
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 1.3 cm
Längd (engelska) 5 tum
Längd (metrisk) 12.7 cm
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 7.6 cm
Vikt (engelska) 1,5 oz.
Vikt (metrisk) 42.5 g
För användning med (applikation) Över 50 vetenskapliga funktioner
Inkluderar Backupbatteri och instruktioner