Läs mer
Fisherbrand™ Vetenskaplig miniräknare i fickstorlek
Produktkod. 11957586 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Visningstyp:
Digital
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Visningstyp Förpackningsstorlek
11957586 Digital Varje
1 options
Produktkod. 11957586
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Backupbatteri och instruktioner
Idealisk för praktiskt taget alla rutinmässiga beräkningar utförda i vetenskapliga laboratorier, inklusive kvadratrötter, procenttal och höjning till potenser
Utför mer än 50 funktioner inklusive naturvetenskap, matematik, vanlig/hyperbolisk trigonometrisk, loggar/naturliga loggar, potenser, rötter, reciproka, faktorialer, procenttal, hexadecimaler, generering av slumptal och grad/decimalkonvertering.
  • Statistiska funktioner inkluderar standardavvikelse, medelvärde, summa av kvadrater, summa av data och mycket mer
  • Lätt att använda, upphöjda tangenter och stor, lättläst, 0,25 tum (0,6 cm), 10-siffrig, tvåsiffrig exponent LCD
  • Tre-knapps minne och“ För evigt minne” lagra data när enheten är avstängd
  • Automatisk avstängningsfunktion sparar batteritid
Beställningsinfo
Mått: 5L x 3W x 0,5 tum H (12,7 x 7,6 x 1,3 cm). Nettovikt: 1,5 oz. (43g)
Specifikationer
Produkttyp Vetenskaplig kalkylator (i fickstorlek)
Visningstyp Digital
Nyckelfunktioner Vetenskap, matematik, vanlig/hyperbolisk trigonometrisk, loggar/naturliga loggar, potenser, rötter, reciproka, faktoraler, procentsatser, hexadecimaler, generering av slumptal och grad/decimalkonvertering
Knappsats Upphöjda nycklar
Minne 3-nyckel
Mått (L x B) 5,0 x 3,0 tum.
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (metrisk) 1.3 cm
Längd (engelska) 5 tum
Längd (metrisk) 12.7 cm
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 7.6 cm
Vikt (engelska) 1,5 oz.
Vikt (metrisk) 42.5 g
För användning med (applikation) Över 50 vetenskapliga funktioner
Inkluderar Backupbatteri och instruktioner