Läs mer
Fisherbrand™ Precisionsspecifik vikt 325 - 368 mm långa hydrometrar
Produktkod. 11702273 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Certifikat och efterlevnad:
NIST, ASTM E100, ASTM E126
Längd (metrisk):
325 mm
330 mm
340 mm
345 mm
Specifik viktområde:
0,760 till 0,830
0,820 till 0,890
0,880 till 0,950
0,940 till 1,010
1 000 till 1 070
1,060 till 1,130
1,240 till 1,310
1,360 till 1,430
1,420 till 1,490
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Certifikat och efterlevnad Längd (metrisk) Specifik viktområde
11702273 NIST, ASTM E100, ASTM E126 330 mm 1,060 till 1,130
11752263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 330 mm 0,760 till 0,830
11772263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 0,880 till 0,950
11782263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 325 mm 0,940 till 1,010
11762263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 345 mm 0,820 till 0,890
11792273 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 1,240 till 1,310
11722283 NIST, ASTM E100, ASTM E126 345 mm 1,420 till 1,490
11712283 NIST, ASTM E100, ASTM E126 345 mm 1,360 till 1,430
11792263 NIST, ASTM E100, ASTM E126 340 mm 1 000 till 1 070
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11702273
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kräver 275 ml vätskevolym för nedsänkning.
  • Använd Cylinder 08-530K, tillgänglig separat
  • Permanent märkt med individuella serienummer
  • Noggrannheten möter eller överträffar ASTM E 100 specifikationer
  • Kalibrerad enligt ASTM E 126 specifikationer
  • Med divisioner på 0,001
  • Använd Cylinder 08-530E, tillgänglig separat
Beställningsinfo
Ett kalibreringscertifikat finns tillgängligt; lägg bara till bokstaven C i slutet av katalognumret vid beställning.
Certifikat
Ett certifikat tillhandahålls för att indikera spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Typ Precision Specific Gravity Hydrometer
Ökar 0.0005
Certifikat och efterlevnad NIST, ASTM E100, ASTM E126
Längd (metrisk) 330 mm
För användning med (utrustning) 350 ml borosilikatglascylinder
Material Soda Lime Glas
För användning med (applikation) Specifik viktmätning
Specifik viktområde 1,060 till 1,130
Volym (metrisk) 275 mL