Läs mer
Fisherbrand™ Precisionshydrometrar med specifik vikt, 325 till 345 mm
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Kräver 275 ml vätskevolym för nedsänkning.
- Precisionshydrometrar för bestämning av specifik vikt/densitet; 325–345 mm längd (modellberoende)
- Fina skaledivisioner på 0,001 för förbättrad upplösning
- Individuellt serialiserad för spårbarhet
- Noggrannheten uppfyller eller överstiger ASTM E100; kalibrerad enligt ASTM E126
- Modeller tillgängliga med valfri 3-punktscertifiering (där det erbjuds)
- Kräver cirka 275 ml provvolym; kompatibel med 08-530E eller 08-530K cylindrar (säljs separat)
Beställningsinfo
Ett kalibreringscertifikat finns tillgängligt; lägg bara till bokstaven C i slutet av katalognumret vid beställning.
Certifikat
Ett certifikat tillhandahålls för att indikera spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Precisionshydrometer med specifik vikt |
| Ökar | 0.0005 |
| Certifikat och efterlevnad | NIST, ASTM E100, ASTM E126 |
| Längd (metrisk) | 345 mm |
| För användning med (utrustning) | 350 ml borosilikatglascylinder |
| Material | Soda Lime Glas |
| För användning med (applikation) | Specifik viktmätning |
| Specifik viktområde | 0,820 till 0,890 |
| Volym (metrisk) | 275 mL |