Läs mer
Fisherbrand™ Precisionsspecifik vikt 325 - 368 mm långa hydrometrar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Certifikat och efterlevnad:
NIST, ASTM E100, ASTM E126
Längd (metrisk):
325 mm
330 mm
340 mm
345 mm
Specifik viktområde:
0,760 till 0,830
0,820 till 0,890
0,880 till 0,950
0,940 till 1,010
1 000 till 1 070
1,060 till 1,130
1,240 till 1,310
1,360 till 1,430
1,420 till 1,490
Beskrivning
Kräver 275 ml vätskevolym för nedsänkning.
- Använd Cylinder 08-530K, tillgänglig separat
- Permanent märkt med individuella serienummer
- Noggrannheten möter eller överträffar ASTM E 100 specifikationer
- Kalibrerad enligt ASTM E 126 specifikationer
- Med divisioner på 0,001
- Använd Cylinder 08-530E, tillgänglig separat
Beställningsinfo
Ett kalibreringscertifikat finns tillgängligt; lägg bara till bokstaven C i slutet av katalognumret vid beställning.
Certifikat
Ett certifikat tillhandahålls för att indikera spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Ökar | 0.0005 |
| Certifikat och efterlevnad | NIST, ASTM E100, ASTM E126 |
| Längd (metrisk) | 325 mm |
| För användning med (utrustning) | 350 ml borosilikatglascylinder |
| Material | Soda Lime Glas |
| För användning med (applikation) | Specifik viktmätning |
| Specifik viktområde | 0,940 till 1,010 |
| Volym (metrisk) | 275 mL |