Läs mer
Fisherbrand™ Precisionsspecifik vikt 325 - 368 mm långa hydrometrar
Produktkod. p-190941 Handla allt Fisherbrand Produkter
Certifikat och efterlevnad:
NIST, ASTM E100, ASTM E126
Längd (metrisk):
325 mm
330 mm
340 mm
345 mm
Specifik viktområde:
0,760 till 0,830
0,820 till 0,890
0,880 till 0,950
0,940 till 1,010
1 000 till 1 070
1,060 till 1,130
1,240 till 1,310
1,360 till 1,430
1,420 till 1,490
Produktkod. 11752263
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver 275 ml vätskevolym för nedsänkning.
  • Använd Cylinder 08-530K, tillgänglig separat
  • Permanent märkt med individuella serienummer
  • Noggrannheten möter eller överträffar ASTM E 100 specifikationer
  • Kalibrerad enligt ASTM E 126 specifikationer
  • Med divisioner på 0,001
  • Använd Cylinder 08-530E, tillgänglig separat
Beställningsinfo
Ett kalibreringscertifikat finns tillgängligt; lägg bara till bokstaven C i slutet av katalognumret vid beställning.
Certifikat
Ett certifikat tillhandahålls för att indikera spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Ökar 0.0005
Certifikat och efterlevnad NIST, ASTM E100, ASTM E126
Längd (metrisk) 330 mm
För användning med (utrustning) 350 ml borosilikatglascylinder
Material Soda Lime Glas
För användning med (applikation) Specifik viktmätning
Specifik viktområde 0,760 till 0,830
Volym (metrisk) 275 mL