Läs mer
Fisherbrand™ Prober för Model 50 och 120 Sonic Dismembrator
Produktkod. 12931181 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volymintervall (metriskt):
0,2 till 5 ml
0,5 till 15 ml
10 till 50 ml
Diameter (metrisk):
2 mm
0,3 cm
0,63 cm
Amplitud:
120μ m max
180μ m max
200μ m max
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volymintervall (metriskt) Diameter (metrisk) Amplitud Förpackningsstorlek
12931181 10 till 50 ml 0,63 cm 120μ m max Varje
12921181 0,2 till 5 ml 2 mm 200μ m max Varje
12911181 0,5 till 15 ml 0,3 cm 180μ m max Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12931181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3350.00 SEK
    2937.47 SEK / Paket med 1
    Save 412.53 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bilden visar (vänster till höger): 4423, 4422, 4435.
Dessa Fisher Scientific™ Prober är designade för användning med Model 50 och Model 120 Sonic Dismembrators.
  • 1/4 tum Sond för modell 50/120 Sonic Dismembrator
  • För bearbetning av 10 till 50 ml volymer
Specifikationer
Amplitud 120μ m max
Produkttyp Sond
Volymintervall (metriskt) 10 till 50 ml
Diameter (engelska) 0,25 tum
Diameter (engelska) Tips 1/4 tum
Diameter (metrisk) 0,63 cm
Diameter (metrisk) spets 6 mm
För användning med (utrustning) Modell 120 sonic dismembrator
Förpackningsmängd 1 sond