Läs mer
Fisherbrand™ Prober för Model 50 och 120 Sonic Dismembrator
Produktkod. p-4881295 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Volymintervall (metriskt):
0,2 till 5 ml
0,5 till 15 ml
10 till 50 ml
Diameter (metrisk):
2 mm
0,3 cm
0,63 cm
Amplitud:
120μ m max
180μ m max
200μ m max
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volymintervall (metriskt) Diameter (metrisk) Amplitud unitSize
12921181 0,2 till 5 ml 2 mm 200μ m max Varje
12911181 0,5 till 15 ml 0,3 cm 180μ m max Varje
12931181 10 till 50 ml 0,63 cm 120μ m max Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12921181
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bilden visar (vänster till höger): 4423, 4422, 4435.
Dessa Fisher Scientific™ Prober är designade för användning med Model 50 och Model 120 Sonic Dismembrators.
  • 1/8 tum Sond mikrospets för bearbetning av 0,5 till 15 ml volymer
  • 5/64 tum. Sond mikrospets för bearbetning av 0,2 till 5 ml volymer
Specifikationer
Amplitud 200μ m max
Produkttyp Sond
Volymintervall (metriskt) 0,2 till 5 ml
Diameter (engelska) 0,078 tum. (5/64 tum)
Diameter (engelska) Tips 5/64 tum.
Diameter (metrisk) 2 mm
Diameter (metrisk) spets 2 mm
För användning med (utrustning) Modell 50 och 120 ljuddämpare
Förpackningsmängd 1 sond