Läs mer
Fisherbrand™ Utbytbar spetsprob för användning med 500 och 700 watt Sonic Dismembrators
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volymintervall (metriskt):
100 ml till 1 L
20 till 250 ml
50 till 500 ml
Diameter (metrisk) spets:
13 mm
19 mm
25 mm
Inkluderar:
Ersättningsspets
Sond
Standard 1/2 tum. Sond
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kräver
Standard 1/2-tums sond (kat. nr. FB4220)
Dessa Fisher Scientific™ Prober är designade för användning med 500 och 700 watt Sonic Dismembrators.
- 1 tum Utbytbar spetssond för modell 505/705 Sonic Dismembrator
- För bearbetning av 100 till 1000 ml volymer
- Ej för användning med organiska lösningsmedel, alkoholer eller syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Amplitud | 30μ m max |
| Produkttyp | Sond |
| Volymintervall (metriskt) | 100 ml till 1 L |
| Diameter (engelska) | 1 tum |
| Diameter (engelska) Tips | 1 tum |
| Diameter (metrisk) | 2.54 cm |
| Diameter (metrisk) spets | 25 mm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för vätskor med låg ytspänning |
| För användning med (utrustning) | Modell 505/705 Sonic disembrator |
| Inkluderar | Ersättningsspets |
| Visa mer |