Läs mer
Fisherbrand™ Tipprob för Modell 505 och 705 Sonic Dismembrator
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Kräver
Standard 1/2-tums sond (kat. nr. FB4220)
Dessa Fisher Scientific™ Prober är designade för användning med 500 och 700 watt Sonic Dismembrators.
- 1/2 tum. Utbytbar spetssond för modell 505/705 Sonic Dismembrator
- För bearbetning av 20-250 ml volymer
- Ej för användning med organiska lösningsmedel, alkoholer eller syror.
Specifikationer
Specifikationer
| Amplitud | 120μ m max |
| Produkttyp | Sond |
| Volymintervall (metriskt) | 20 till 250 ml |
| Diameter (engelska) | 0,5 tum |
| Diameter (engelska) Tips | 0,5 tum |
| Diameter (metrisk) | 1.27 cm |
| Diameter (metrisk) spets | 13 mm |
| För användning med (utrustning) | Modell 505/705 Sonic disembrator |
| Inkluderar | Standard 1/2 tum. Sond |
| Tipsstil | Utbytbar spets |