Läs mer
Fisherbrand™ Utbytbar spetsprob för användning med 500 och 700 watt Sonic Dismembrators
Produktkod. 12971161 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volymintervall (metriskt):
100 ml till 1 L
20 till 250 ml
50 till 500 ml
Diameter (metrisk) spets:
13 mm
19 mm
25 mm
Inkluderar:
Ersättningsspets
Sond
Standard 1/2 tum. Sond
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12971161
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
Standard 1/2-tums sond (kat. nr. FB4220)
Microtips är tunna, högintensiva sonder som är designade för bearbetning av små provvolymer. Microtips skruva in i den gängade änden av standardsonden på 1/2 tum (4220).
Dessa Fisher Scientific™ Prober är designade för användning med 500 och 700 watt Sonic Dismembrators.
  • 3/4 tum Utbytbar spetssond för modell 505/705 Sonic Dismembrator
  • För bearbetning av 50 till 500 ml volymer
  • Ej för användning med organiska lösningsmedel, alkoholer eller syror.
Specifikationer
Amplitud 60μ m max
Produkttyp Sond
Volymintervall (metriskt) 50 till 500 ml
Diameter (engelska) 0,75 tum
Diameter (engelska) Tips 0,75 tum
Diameter (metrisk) 1.9 cm
Diameter (metrisk) spets 19 mm
För användning med (utrustning) Modell 505/705 Sonic disembrator
Inkluderar Ersättningsspets
Tipsstil Utbytbar spets