Läs mer
Fisherbrand™ Tipprob för Modell 505 och 705 Sonic Dismembrator
Produktkod. 12981161 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volymintervall (metriskt):
100 ml till 1 L
20 till 250 ml
50 till 500 ml
Diameter (metrisk) spets:
13 mm
19 mm
25 mm
Inkluderar:
Ersättningsspets
Sond
Standard 1/2 tum. Sond
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volymintervall (metriskt) Diameter (metrisk) spets Inkluderar Förpackningsstorlek
12981161 50 till 500 ml 19 mm Sond Varje
12921171 20 till 250 ml 13 mm Standard 1/2 tum. Sond Varje
12971161 50 till 500 ml 19 mm Ersättningsspets Varje
12991161 100 ml till 1 L 25 mm Sond Varje
12901171 100 ml till 1 L 25 mm Ersättningsspets Varje
12911171 20 till 250 ml 13 mm Sond Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12981161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5895.00 SEK
    5612.04 SEK / Paket med 1
    Save 282.96 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 03-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kræver
Standard 1/2-tums sond (kat. nr. FB4220)
Microtips är tunna, högintensiva sonder som är designade för bearbetning av små provvolymer. Microtips skruva in i den gängade änden av standardsonden på 1/2 tum (4220).
Dessa Fisher Scientific™ Prober är designade för användning med 500 och 700 watt Sonic Dismembrators.
  • 3/4 tum Solid spetssond för modell 505/705 Sonic Dismembrator
  • För bearbetning av 50 till 500 ml volymer
Tekniske data
Amplitud 60μ m max
Produkttyp Sond
Volymintervall (metriskt) 50 till 500 ml
Diameter (engelska) 0,75 tum
Diameter (engelska) Tips 0,75 tum
Diameter (metrisk) 1.9 cm
Diameter (metrisk) spets 19 mm
För användning med (applikation) Idealisk för vätskor med låg ytspänning
För användning med (utrustning) Modell 505/705 Sonic disembrator
Inkluderar Sond
Tipsstil Fast
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.