Läs mer
Fisherbrand™ Tipprob för Modell 505 och 705 Sonic Dismembrator
Produktkod. 12991161 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volymintervall (metriskt):
100 ml till 1 L
20 till 250 ml
50 till 500 ml
Diameter (metrisk) spets:
13 mm
19 mm
25 mm
Inkluderar:
Ersättningsspets
Sond
Standard 1/2 tum. Sond
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volymintervall (metriskt) Diameter (metrisk) spets Inkluderar Förpackningsstorlek
12991161 100 ml till 1 L 25 mm Sond Varje
12921171 20 till 250 ml 13 mm Standard 1/2 tum. Sond Varje
12971161 50 till 500 ml 19 mm Ersättningsspets Varje
12981161 50 till 500 ml 19 mm Sond Varje
12901171 100 ml till 1 L 25 mm Ersättningsspets Varje
12911171 20 till 250 ml 13 mm Sond Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12991161
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6220.00 SEK
    5926.73 SEK / Paket med 1
    Save 293.27 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 16-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
Standard 1/2-tums sond (kat. nr. FB4220)
Microtips är tunna, högintensiva sonder som är designade för bearbetning av små provvolymer. Microtips skruva in i den gängade änden av standardsonden på 1/2 tum (4220).
Dessa Fisher Scientific™ Prober är designade för användning med 500 och 700 watt Sonic Dismembrators.
  • 1 tum Solid spetssond för modell 505/705 Sonic Dismembrator
  • För bearbetning av 100 till 1000 ml volymer
Specifikationer
Amplitud 30μ m max
Produkttyp Sond
Volymintervall (metriskt) 100 ml till 1 L
Diameter (engelska) 1 tum
Diameter (engelska) Tips 1 tum
Diameter (metrisk) 2.54 cm
Diameter (metrisk) spets 25 mm
För användning med (applikation) Idealisk för vätskor med låg ytspänning
För användning med (utrustning) Modell 505/705 Sonic disembrator
Inkluderar Sond
Tipsstil Fast