Läs mer
Fisherbrand™ Ersättningskonverterare för modell 505 och 705 Sonic Dismembrator
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
- 20kHz omvandlare
- För användning med Model 505 och 705 Sonic Dismembrator
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ersättningskonverterare |
| Beskrivning | 20 kHz omvandlare |
| För användning med (utrustning) | Modell 505 och 705 ljuddämpare |
| Förpackningsmängd | 1 st |