Läs mer
Masterflex™ Ersättningssilikonslang för minipumpar
Produktkod. p-4704658 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (engelska) Inre:
1/50 in.
3/32 tum.
Förpackningsstorlek:
7.5m
Varje
Produktkod. 11751555
Brand: Masterflex™ 9002425
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Provide fine resolution with a wide flow range used with food, pharmaceuticals and other critical solutions with this tubing. Masterflex™ Replacement Silicone Tubing for Mini Pumps is designed for use with Variable-Speed Peristaltic Tubing Pumps.
Ge fin upplösning med ett brett flödesområde som används med livsmedel, läkemedel och andra kritiska lösningar med denna slang. Fisherbrand™ Ersättningssilikonslang för minipumpar är designad för användning med peristaltiska slangpumpar med variabel hastighet.
  • Slitstark ersättningsslang av silikon för minipumpar
  • Längd: 7,5 m (25 fot)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 3/32 tum.
Diameter (metrisk) Inre 2.38 mm
Total längd (engelska) 25 ft.
Total längd (metrisk) 7.5 m
För användning med (applikation) Ge fin upplösning med ett brett flödesområde som används med livsmedel, läkemedel och andra kritiska lösningar
Min. Driftstemperatur (engelska) -80 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -62 °C
Max. Driftstemperatur (engelska) 500 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 260 °C
Produkttyp Slangar