Läs mer
Fisherbrand™ RT Basic magnetomrörare
Produktkod. 15346607 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet:
4 l
5 l
Mått (L x B x H):
7,28 x 7,28 x 2,56 tum. (185 x 185 x 65 mm)
9,06 x 9,06 x 2,56 tum. (230 x 230 x 65 mm)
Pluggtyp:
Sladdset m/diverse pluggar
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Mått (L x B x H) Pluggtyp Förpackningsstorlek
15346607 4 l 7,28 x 7,28 x 2,56 tum. (185 x 185 x 65 mm) Sladdset m/diverse pluggar Varje
15356607 5 l 9,06 x 9,06 x 2,56 tum. (230 x 230 x 65 mm) Sladdset m/diverse pluggar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15346607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2840.00 SEK
    2576.12 SEK / Paket med 1
    Save 263.88 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Innehåller
Två halkfria silikonplattor försedda med alla enheter (1 svart, 1 vit)
Tillförlitlighet med plug and play enkelhet— idealisk för rutinmässiga omrörningsapplikationer
Upplev tillförlitlighet med plug-and-play RT Basic magnetomrörare, idealisk för rutinmässiga omrörningsapplikationer. Tre storleksalternativ att välja mellan —120 mm, 170 mm eller 220 —mm, alla med en låg profil lättviktsdesign med ett extremt litet fotavtryck. RT basomrörarna har en kemiskt resistent polypropen topp och kropp, en stark magnetisk koppling för att säkerställa konsekvent omrörning under experimentella procedurer, och en borstlös DC-motor som inte genererar värme. Analog hastighetskontroll sträcker sig från 150 till 2500 rpm. Alla enheter har två halkfria silikonplattor för extra skydd mot spill.
  • Låg profil lättviktsdesign med litet fotavtryck
  • Stark magnetisk koppling för att säkerställa konsekvent omrörning under experimentella procedurer
  • Borstlös likströmsmotor genererar inte värme och“ laga mat” prov
  • Topp och kropp av polypropen ger utmärkt kemikaliebeständighet
  • Tre storleksalternativ —120 mm, 170 mm eller 220 mm
  • Analog hastighetskontroll: 150 till 2500 rpm
  • Avtagbar plugg
  • Låg strömförbrukning
Garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hastighet 150 till 2500 rpm
Material för toppplatta Polypropen
Kapacitet 4 l
Spänning 100 till 240 V
Wattal 6 w
Diameter (engelska) Utsida 6,69 tum.
Diameter (metrisk) Utsida 170 mm
Mått (L x B x H) 7,28 x 7,28 x 2,56 tum. (185 x 185 x 65 mm)
Höjd (engelska) 2,56 tum.
Höjd (metrisk) 65 mm
Längd (engelska) 7,28 tum
Längd (metrisk) 185 mm
Bredd (engelska) 7,28 tum
Bredd (metrisk) 185 mm
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp Sladdset m/diverse pluggar
Motortyp Borstlös DC