Beskrivning
- Start, stop and reset are all achieved with a single button
- Provides single-action timing up to 15 minutes with 0.1-second resolution
- Extra-tough metal housing
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Single-action Stopwatch |
| Tidsintervall | 15 min |
| Upplösning | 0.1 sec. |
| Diameter (metrisk) Inre | 5.08 x 1.27 cm |
| Vikt (engelska) | 3 oz. |
| Vikt (metrisk) | 85.04 g |
| För användning med (applikation) | Lab and plant use, provides single-action timing up to +15 min. with 0.1 sec. resolution |