Läs mer
Fisherbrand™ Solar Desktop-kalkylator
Produktkod. 11734416 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Produkttyp:
Desktop-kalkylator (12-siffrig)
Desktop-kalkylator (8-siffrig)
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11734416 Desktop-kalkylator (12-siffrig) Varje
11863172 Desktop-kalkylator (8-siffrig) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11734416
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.00 SEK
    291.03 SEK / Paket med 1
    Save 40.97 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Built-in solar panels and instructions
Solcellsdriven enhet kan avläsas i vilket ljus som helst.
Solcellsdriven enhet kan avläsas i vilket ljus som helst
  • Utför kedjeberäkningar
  • Överdimensionerade nycklar med 12-siffriga, 1,9 cm (0,75 tum) LCD-skärm, vinklad för att eliminera reflekterad bländning
  • 12-siffrig enhet tillåter beräkning av tal så stora som 999 999 999 999 och så små som 0,000000000001 utan att använda vetenskapliga kraftnoteringar eller symboler
  • Tåligt ABS-plastfodral är idealiskt för tuff laboratorieanvändning
  • Fötter skyddar enheten från spill
  • Mått: 16,5 x 11,4 x 0,9 cm (6,5 L x 4,5 W x 0,18 tum H)
  • Vikt: 0,113 kg (4 oz.)
Specifikationer
Produkttyp Desktop-kalkylator (12-siffrig)
Visningstyp Digital
Visa mått 0,75 tum
Knappsats Överdimensionerade nycklar
Modell 12-siffrig display
Mått (L x B) 6,5 x 4,5 tum.
Höjd (engelska) 0,18 tum.
Höjd (metrisk) 0.9 cm
Längd (engelska) 6,5 tum.
Längd (metrisk) 16.5 cm
Bredd (engelska) 4,5 tum.
Bredd (metrisk) 11.4 cm
Vikt (engelska) 4 oz.
Vikt (metrisk) 113.3 g
Strömförsörjning Batteri, Solar
För användning med (applikation) Idealisk för grov labbanvändning
Inkluderar Inbyggd solpanel och instruktion