Läs mer
Fisherbrand™ Solar Desktop-kalkylator
Produktkod. p-2902624 Handla allt Fisherbrand Produkter
Produkttyp:
Desktop-kalkylator (12-siffrig)
Desktop-kalkylator (8-siffrig)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11863172
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Built-in solar panels and instructions
Solcellsdriven enhet kan avläsas i vilket ljus som helst.
Solcellsdriven enhet kan avläsas i vilket ljus som helst
  • Utför kedjeberäkningar
  • Överdimensionerade nycklar med 8-siffriga, 1,9 cm (0,75 tum) LCD-skärm, vinklad för att eliminera reflekterad bländning
  • Tåligt ABS-plastfodral är idealiskt för tuff laboratorieanvändning
  • Fötter skyddar enheten från spill
  • Mått: 16,5 x 11,4 x 0,9 cm (6,5 L x 4,5 W x 0,18 tum H)
  • Vikt: 0,113 kg (4 oz.)
Specifikationer
Produkttyp Desktop-kalkylator (8-siffrig)
Visningstyp Digital
Visa mått 0,75 tum
Knappsats Överdimensionerade nycklar
Modell 8-siffrig display
Mått (L x B) 6,5 x 0,18 tum.
Höjd (engelska) 0,18 tum.
Höjd (metrisk) 0.9 cm
Längd (engelska) 6,5 tum.
Längd (metrisk) 16.5 cm
Bredd (engelska) 4,5 tum.
Bredd (metrisk) 11.4 cm
Vikt (engelska) 4 oz.
Vikt (metrisk) 113.3 g
Strömförsörjning Batteri, Solar
För användning med (applikation) Idealisk för grov labbanvändning
Inkluderar Inbyggd solpanel och instruktion