Läs mer
Beskrivelse
Indeholder
Fickväska.
Utför alla aritmetiska beräkningar
- Har minne, procent och flytande decimalkomma
- Överdimensionerade nycklar och siffror på 0,5 tum (1,3 cm) möjliggör enkel läsning och användning
- Kräver inga batterier eller annan oberoende strömkälla
Ordreinfo
Mått: 4,25 L x 2,37 W x 0,25 tum H (10,8 x 6,0 x 0,6 cm). Vikt: 2 oz. (57 g)
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttyp | Kalkylator |
| Visningstyp | Stor skärm |
| Nyckelfunktioner | Addera, subtrahera, multiplicera, dividera, minne, procent och flytande decimalkomma |
| Knappsats | Överdimensionerade nycklar |
| Mått (L x B) | 4,25 x 2,37 tum. |
| Höjd (engelska) | 0,25 tum |
| Höjd (metrisk) | 0.6 cm |
| Längd (engelska) | 4,25 tum |
| Längd (metrisk) | 10.8 cm |
| Bredd (engelska) | 2,37 tum. |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?