Läs mer
Fisherbrand™ Ljudhölje för modell 50 och 120 Sonic Dismembrator
Produktkod. 12353745 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Modell 50/120 sonic disembrator
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12353745 Modell 50/120 sonic disembrator Varje
1 options
Produktkod. 12353745
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9467.64 SEK
    8496.47 SEK / Paket med 1
    Save 971.17 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 25-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ljudhölje för modell 50/120 Sonic Dismembrator. Sonic Dismembrators är extremt högljudda enheter som kan orsaka obehag för användaren och alla i närheten. Ljudhöljet reducerar ljud med cirka 20 dBa och är gjord för att fungera med alla tillbehör. Förutom att minska buller har Sound Enclosure en intern stödstång och monteringssystem för omvandlare. Några Fisherbrand sond eller horn kommer att hållas säkert och säkert inuti enheten.
Detta Fisher Scientific™ Sound Enclosure är designad för användning med Model 50 och Model 120 Sonic Dismembrators
  • Ljudreducerande hölje inklusive stativ och klämma
  • För användning med Model 50/120 Sonic Dismembrator
  • Två portar är placerade på vardera sidan av höljet för kylvätskeslangar eller en temperaturövervakningssond
  • Innerväggar är klädda med vattenavvisande akustiskt skum
  • Luckan har ett fönster så att experiment kan övervakas visuellt
  • Mått: 50,8 x 25,4 x 25,4 cm (20 x 10 x 10 tum)
Specifikationer
Produkttyp Ljudhölje
Mått (L x B x H) 12 x 12 x 20 tum.
Höjd (engelska) 20 tum
För användning med (applikation) Idealisk för ljudreducering
För användning med (utrustning) Modell 50/120 sonic disembrator
Inkluderar Intern stödstång och monteringssystem för omvandlare