Läs mer
Fisherbrand™ Ljudhölje för modellerna 505/705 Sonic Disembrators
Produktkod. 15351211 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
33 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
15351211 33 mm Varje
1 options
Produktkod. 15351211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11620.15 SEK
    9542.12 SEK / Paket med 1
    Save 2078.03 SEK
    17% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ljudhölje för modell 505/705 Sonic Dismembrator. Sonic Dismembrators är extremt högljudda enheter som kan orsaka obehag för användaren och alla i närheten. Ljudhöljet reducerar ljud med cirka 20 dBa och är gjord för att fungera med alla tillbehör. Förutom att minska buller har Sound Enclosure en intern stödstång och monteringssystem för omvandlare. Alla Fisherbrand-sonder eller horn kommer att förvaras tryggt och säkert inuti enheten.
Detta Fisher Scientific™-ljudhölje är utformat för användning med modellerna 505/705 Sonic Disembrators. Reducerar ljudet avsevärt från Sonic Dismembrators.
  • Ljudreducerande hölje inklusive stativ och klämma
  • För användning med Model 505/705 Sonic Dismembrator
  • Två portar är placerade på vardera sidan av höljet för kylvätskeslangar eller en temperaturövervakningssond
  • Innerväggar är klädda med vattenavvisande akustiskt skum
  • Luckan har ett fönster så att experiment kan övervakas visuellt
  • Mått: 13D x 13,5 W x 30,5H tum (34,3 x 33 x 77,5 cm)
Spécification
Produkttyp Ljudhölje
Höjd (engelska) 30,5 tum
Höjd (metrisk) 77.5 cm
Längd (engelska) 13 tum
Längd (metrisk) 33 mm
Bredd (engelska) 13,5 tum
Bredd (metrisk) 34.3 cm
För användning med (applikation) Idealisk för ljudreducering
För användning med (utrustning) Modell 505 och 705 ljuddämpare
Inkluderar Intern stödstång och monteringssystem för omvandlare
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.