Läs mer
Fisherbrand™ Stativ och klämma för modell 50 och 120 Sonic Dismembrator
Produktkod. 12347338 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Modell 50 och 120 ljuddämpare
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12347338 Modell 50 och 120 ljuddämpare Varje
1 options
Produktkod. 12347338
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1226.52 SEK
    1049.07 SEK / Paket med 1
    Save 177.45 SEK
    14% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Stativ och omvandlarklämma tillbehör för modell 50/120 Sonic Dismembrator. Detta tillbehör kommer att stödja omvandlaren och sondenheten ordentligt under ultraljudsbehandling.
Detta Fisher Scientific™ Stativet är utformat för användning med Model 50 och Model 120 Sonic Dismembrators
  • Laboratoriestödstativ med konverterklämma
  • För användning med Model 50/120 Sonic Dismembrator
Specifikationer
Produkttyp Stå
Höjd (engelska) 24 tum
Höjd (metrisk) 61 cm
För användning med (utrustning) Modell 50 och 120 ljuddämpare
Inkluderar 0,5 tum dia. stödstång och konverterklämma