Läs mer
Fisherbrand™ Stativ för Model 505 och 705 Sonic Dismembrator
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Stå |
| Höjd (engelska) | 24 tum |
| Höjd (metrisk) | 61 cm |
| För användning med (utrustning) | Modell 505 och 705 ljuddämpare |
| Inkluderar | 0,5 tum dia. stödstång och konverterklämma |