Läs mer
Fisherbrand™ Stöd för omrörare över huvudet
Produktkod. 15132997 Handla allt Fisherbrand Produkter
Diameter (metrisk):
0.95 cm
1.58 cm
Diameter (engelska):
0.37 in.
0,62 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
14-512-909 rekommenderas INTE för modellerna A30 eller AP50R
Produktkod. 15132997
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
14-512-909 rekommenderas INTE för modellerna A30 eller AP50R
Ger stabilitet för överliggande omrörare.
  • Ger stabilitet, minskar eventuell tippning och minskar vibrationer
  • Sockel i rostfritt stål med två långa framben och ett kort bakben
  • Gummikuddar på varje fot
  • 29 tum totalhöjd
Specifikationer
Diameter (engelska) 0,62 tum.
Diameter (metrisk) 1.58 cm
För användning med (utrustning) Overhead omrörare
Höjd (engelska) 29 tum.
Höjd (metrisk) 73.6 cm
Typ Stödställ
Beläggning Aluminium
Material Rostfritt stål