Läs mer
Fisherbrand™ Technical Pens
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Green
Red
Bredd (metrisk) linje:
0.2 mm
0.4 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
Fisher Scientific™ Technical Pens are ideal for recording results in lab notebooks, fill in charts, draw graphs, mark recording paper and produce diagrams. 6 per pack.
Available in multiple colors and widths.
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Fine |
| Produkttyp | Technical Pen |
| Färg | Red |
| För användning med (applikation) | Ideal for recording results in lab notebooks, fill in charts, draw graphs, mark recording paper and produce diagrams |
| Kvantitet | 6 Pk. |
| Bredd (metrisk) linje | 0.4 mm |