Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ LCD-timer med Nano Disk
Produktkod. 12695296 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tidsintervall:
23 timmar. 59 min 59 sek
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Tidsintervall Förpackningsstorlek
12695296 23 timmar. 59 min 59 sek Varje
1 options
Produktkod. 12695296
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
Två års batteri, klämma, stativ, magnet på baksidan
Visar nedräkningstid för alarm/stoppur (uppräkning) och tid på dagen. Fisherbrand™ LCD-timer med Nano Räknaren innehåller minnesfunktion för upprepad användning, stora, lättlästa siffror, klämma, stativ och magnet på baksidan.
  • Två tidskanaler, var och en med 23 timmar, 59 minuter, 59 sekunders kapacitet
  • Klockan fungerar i AM/PM eller 24-timmarsformat
  • 60 sekunders högt larm
  • Minnesfunktion för upprepad användning
  • Stora, lättlästa siffror
  • Klämma, stativ och magnet på baksidan
Beställningsinfo
Mått: 2,5 L x 2 W x 0,88 tum. H (6,4 x 5,1 x 2,2 cm).
Specifikationer
Produkttyp Klocka/Timer
Tidsintervall 23 timmar. 59 min 59 sek
Larm 60 sek. Högt larm
Visa Digital
Mått (L x B x H) 2,5 x 2 x 0,88 tum. (6,35 x 5,08 x 2,23 cm)
Längd (engelska) 2,5 tum
Längd (metrisk) 6.35 cm
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 5.08 cm
Höjd (engelska) 0,88 tum.
Höjd (metrisk) 2.23 cm
Vikt (engelska) 0.2 lb.
Vikt (metrisk) 0.09 kg
Inkluderar Två års batteri, klämma, stativ, magnet på baksidan