Läs mer
Fisherbrand™ 1-places kartonghållare
Product Code. 12323107 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Glidkapacitet:
1
Unit Size:
Paket med 25
Product Code. Glidkapacitet Unit Size
12323107 1 Paket med 25
1 options
Product Code. 12323107
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    258.00 SEK
    187.87 SEK / Paket med 25
    Save 70.13 SEK
    27% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
1-places kartongglashållare rymmer en 3 x 1 tum. (75 x 25 mm) rutschkana.
  • Tumspår lätt borttagning av glid
  • Varje rymmer 25 x 75 mm (1 x 3 tum) och eller 26 x 76 mm diabilder
  • Disponibel
Order Info
Förpackad 25 per förpackning (krympförpackat paket) för bekvämlighet.
Specifications
Typ Bildutskick
Glidkapacitet 1
Autoklaveringsbar Not Autoclavable
Färg Brun
Enheten håller Objektglas för mikroskop
För användning med (utrustning) Objektglas för mikroskop
Höjd (engelska) 0,19 tum
Höjd (metrisk) 5 mm
Längd (engelska) 3,74 tum.
Längd (engelska) Slide 3 tum
Längd (metrisk) 95 mm
Längd (metrisk) glid 25 x 75 mm och/eller 26 x 76 mm
Material Kartong
Kvantitet 25 Pk.
Sterilitet Non-sterile
Bredd (engelska) 1,65 tum
Bredd (engelska) Slide 1 tum
Bredd (metrisk) 42 mm
Bredd (metrisk) glid 25 x 75 mm och/eller 26 x 76 mm