Innehåller
Fyra AAA-batterier
Fisher Scientific™ Traceable™ Vindmätare/termometrar hämtar minimi-/maximivärden med en knapptryckning
- Enkel att använda
- Robust ABS-plasthölje; Hållbar under svåra laboratorieförhållanden
- O-ringtätning
- Membranknappsatsen håller damm och smuts ute
- HOLD-knappen fryser avläsningen på skärmen
- Hög kontrast 0,375 tum-höga LCD-siffror
- Mått: 1,50 x 8,25 x 1,50 tum (38,1 x 209,5 x 38,1 mm)
- Vikt: 6 oz. (170,1g)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Vinganemometer |
| Noggrannhet | ±0,8 % (Läsning) |
| Luftflödeshastighet | 0,4 till 30,0 m/s. |
| Material för fodral | ABS-plast |
| Gastyp | Flyg |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, A2LA, NIST |
| För användning med (applikation) | Luftflöde, temperatur |
| Längd (engelska) | 8,25 tum |
| Längd (metrisk) | 21 cm |
| Temperatur (engelska) | 32° till 122 °F |
| Visa mer |