Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Vindmätare/termometrar
Produktkod. 11764196 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (applikation):
Luftflöde, temperatur
Luftflöde, temperatur, luftfuktighet, daggpunkt
Luftflöde, temperatur, luftfuktighet, daggpunkt, barometertryck
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (applikation) Förpackningsstorlek
11764196 Luftflöde, temperatur, luftfuktighet, daggpunkt, barometertryck Varje
11744196 Luftflöde, temperatur -
11754196 Luftflöde, temperatur, luftfuktighet, daggpunkt Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11764196
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Fyra AAA -batterier
Designad för intuitiv och enkel användning
Fisher Scientific™ Traceable™ Vindmätare/termometrar hämtar minimi-/maximivärden med en knapptryckning
  • Enkel att använda
  • Tåligt ABS-plasthölje; hållbar under svåra labbförhållanden
  • O-ringstätning
  • Membranknappsatsen håller bort damm och smuts
  • HOLD-knappen fryser avläsningen på displayen
  • Hög kontrast 0,375 tum höga LCD-siffror
  • Mått: 1,50 x 8,25 x 1,50 tum. (38,1 x 209,5 x 38,1 mm)
  • Vikt: 6 oz. (170,1 g)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Typ Vane Anemometer
Noggrannhet ±0,8 % (läsning)
Material för fodral ABS-plast
Gastyp Luft
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
För användning med (applikation) Luftflöde, temperatur, luftfuktighet, daggpunkt, barometertryck
Längd (engelska) 8,25 tum.
Längd (metrisk) 21 cm
Strömförsörjningsdetaljer Fyra AAA
Temperatur (engelska) 32° till 122 °F
Temperatur (metrisk) 0 °C till 50 °C
Vikt (engelska) 6 oz.
Vikt (metrisk) 170 g