Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Vindmätare/termometrar
Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med (applikation):
Mätning av luftflöde, temperatur, fuktighet och daggpunkt
Mätning av luftflöde, temperatur, luftfuktighet, daggpunkt och barometertryck
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
Fyra AAA -batterier
Fisher Scientific™ Traceable™ Vindmätare/termometrar hämtar minimi-/maximivärden med en knapptryckning
- Enkel att använda
- Tåligt ABS-plasthölje; hållbar under svåra labbförhållanden
- O-ringstätning
- Membranknappsatsen håller bort damm och smuts
- HOLD-knappen fryser avläsningen på displayen
- Hög kontrast 0,375 tum höga LCD-siffror
- Mått: 1,50 x 8,25 x 1,50 tum. (38,1 x 209,5 x 38,1 mm)
- Vikt: 6 oz. (170,1 g)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Vane Anemometer |
| Noggrannhet | ±0,8 % (läsning) |
| Material för fodral | ABS-plast |
| Gastyp | Luft |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, A2LA, NIST |
| För användning med (applikation) | Mätning av luftflöde, temperatur, fuktighet och daggpunkt |
| Längd (engelska) | 8,25 tum. |
| Längd (metrisk) | 21 cm |
| Temperatur (engelska) | 32° till 122 °F |
| Temperatur (metrisk) | 0 °C till 50 °C |
| Visa mer |