Läs mer
Fisherbrand™ Epoxy Conductivity Probe for Traceable™ Bench Conductivity Meter
Handla allt Fisherbrand ProdukterBeskrivning
Accessory for use with Traceable Bench Conductivity Meter.
- Accessory for 09-330 conductivity meter
- Thermistor for automatic/manual temperature control encased in virtually unbreakable epoxy
- Range: 1.0 to 200,000 micromhos
Beställningsinfo
Minimum depth: 1 in. .
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Traceable conductivity and TDS meter |
| Temperaturområde (metriskt). | -30°C to +130°C |
| Typ | Conductivity Probe |
| Diameter (engelska) Kropp | 0.5 in. |
| Diameter (metrisk) kropp | 127 mm |
| Längd (engelska) | 5-25 tum |
| Längd (metrisk) | 133 mm |
| Material | Epoxy |
| Mätområden | 1 to 200,000 μohm |