Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Bänktimer: 100 minuter
Produktkod. 11799795 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tidsintervall:
99 min. 59 sek.
Produktkod. Tidsintervall
11799795 99 min. 59 sek.
1 options
Produktkod. 11799795
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
Stativ, klämma och magnetisk baksida; 2-års AAA-batteri
En tidskanal och enkelradsdisplay
Inkluderar en tidskanal och en enradsdisplay. Fisher Scientific™ Traceable™ Bänktimer: 100 minuter är komplett med en LCD-skärm som är läsbar från 20 fot.
  • Minnesåterkallelse
  • Timerintervall: 99 minuter, 59 sekunder
  • Upplösning: 1 sek.
  • Noggrannhet: 0,01 %
  • Skärm: 0,75 tum H LCD, läsbar från 20 fot.
  • Larm: 30 sekunder, tystas automatiskt eller manuellt
  • Mått: 1,3L x 6,4B x 6,4cmH (0,5 x 2,5 x 2,5 tum H)
Certifikat
Ett certifikat tillhandahålls för att indikera instrumentets spårbarhet till standarder tillhandahållna av National Institute of Standards and Technology (NIST ). Kalibrerad av en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ .
Specifikationer
Produkttyp Handhållen/bänktimer
Tidsintervall 99 min. 59 sek.
Larm Hörbar
Noggrannhet 0.0001
Upplösning 1 sekund
Visa Digital
Mått (L x B x H) 0,5 x 2,5 x 2,5 tum. (1,27 x 6,35 x 6,35 cm)
Längd (engelska) 0,5 tum
Längd (metrisk) 1.27 cm
Bredd (engelska) 2,5 tum
Bredd (metrisk) 6.35 cm
Höjd (engelska) 2,5 tum
Höjd (engelska) Display 0,75 tum
Höjd (metrisk) 6.35 cm
Höjd (metrisk) display 1.91 cm
Vikt (engelska) 0.13 lb.
Vikt (metrisk) 0.06 kg
Inkluderar Stativ, klämma och magnetisk baksida; 2-års AAA-batteri
För användning med (applikation) För repetitiva tester
Certifikat och efterlevnad NIST