Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Bänktimer: 20 timmar
Produktkod. 11715873 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tidsintervall:
20 timmar. till 1 min.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Tidsintervall Förpackningsstorlek
11715873 20 timmar. till 1 min. Varje
1 options
Produktkod. 11715873
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Klämma och magnetisk baksida, 3-års AAA-batteri; ABS plastfodral
Utan klocka
För allmänt brukade tidtagningstillämpningar, Fisher Scientific™ Traceable™ 20-timmars bänktimer har en tidskanal och en enradsdisplay. Utan klocka.
  • Tidskapacitet: 20 timmar.
  • Upplösning: 1 min.
  • Noggrannhet: 0,01 %
  • Skärm: 0,75 tum. H LCD, läsbar från 20 fot.
  • Larm: 1 minut, tystas automatiskt eller manuellt
  • Mått: 1,3 x 5,1 x 8,9 cm (0,5 L x 2W x 3,5 tum H)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Produkttyp Handhållen/bänktimer
Tidsintervall 20 timmar. till 1 min.
Larm Ljud/visuellt
Noggrannhet 0.0001
Upplösning 1 min.
Visa LCD
Batterityp Silveroxid
Höjd (engelska) Display 0,37 tum.
Höjd (metrisk) display 0.93 cm
Vikt (engelska) 2 oz.
Vikt (metrisk) 56.66 g
Inkluderar Klämma och magnetisk baksida, 3-års AAA-batteri; ABS plastfodral
Certifikat och efterlevnad NIST