Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Stor siffra See-Thru™ Termometer
Produktkod. 11892592 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-25 °C till +70 °C
na
skala:
Celsius
Fahrenheit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) skala
11892592 -25 °C till +70 °C Celsius
15263996 na Fahrenheit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11892592
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Fäst på utsidan av ett fönster för att se utomhustemperaturer. Traceable™ Stor siffra See-Thru™ Termometern har en transparent display med 1,25 tum. H (3,1 cm) siffror som visar aktuella och lägsta/högsta temperaturer.
  • Automatisk min./max. återställ dagligen
  • Temperaturområde: -13,0° till +158,0 °F eller -25,0° till +70,0 °C
  • Upplösning: 0,1°
  • Noggrannhet:± 1 °C
  • Mått: 3,5 x 4,25 x 0,75 tum. (8,9 x 10,8 x 1,9 cm)
  • Vikt: 8 oz. (0,2 kg)
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DNV, ISO 17025, A2LA
Mått (L x B x H) 4,25 x 3,5 x 0,75 tum. (10,8 x 8,9 x 1,9 cm)
Visa mått 1,25 tum. (3,1 cm) H
För användning med (applikation) Utomhus, i förråd, vid dragskåp, laboratorier, renrum, kylskåp och anläggningsutrymmen
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 1.9 cm
Inkluderar Monteringstejp, Velcro™ , AAA-batteri
Längd (metrisk) 108 mm
Material Plast
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 8 oz.
Vikt (metrisk) 200 g
Bredd (engelska) 3,5 tum
Produkttyp Spårbar termometer
Längd (engelska) 4,25 tum
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70 °C
Min. Temperatur (engelska) -13 °F
Min. Temperatur (metrisk) -25 °C
Temperaturområde (engelska) na
Temperaturområde (metriskt) -25 °C till +70 °C
Kalibrerad Ja
Batterityp AAA
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 8.9 cm
skala Celsius