Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Stor siffra See-Thru™ Termometer
Produktkod. 15263996 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Temperaturområde (metriskt):
-25 °C till +70 °C
na
skala:
Celsius
Fahrenheit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Temperaturområde (metriskt) skala
15263996 na Fahrenheit
11892592 -25 °C till +70 °C Celsius
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15263996
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fäst på utsidan av ett fönster för att se utomhustemperaturer. Traceable™ Stor siffra See-Thru™ Termometern har en transparent display med 1,25 tum. H (3,1 cm) siffror som visar aktuella och lägsta/högsta temperaturer.
  • Automatisk min./max. återställ dagligen
  • Temperaturområde: -13,0° till +158,0 °F eller -25,0° till +70,0 °C
  • Upplösning: 0,1°
  • Noggrannhet:± 1 °C
  • Mått: 3,5 x 4,25 x 0,75 tum. (8,9 x 10,8 x 1,9 cm)
  • Vikt: 8 oz. (0,2 kg)
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ ; indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad DNV, ISO 17025, A2LA
Mått (L x B x H) 4,25 x 3,5 x 0,75 tum. (10,8 x 8,9 x 1,9 cm)
Visa mått 1,25 tum. (3,1 cm) H
För användning med (applikation) Utomhus, i förråd, vid dragskåp, laboratorier, renrum, kylskåp och anläggningsutrymmen
Höjd (engelska) 0,75 tum
Höjd (metrisk) 1.9 cm
Inkluderar Monteringstejp, Velcro™ , AAA-batteri
Längd (metrisk) 108 mm
Material Plast
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 8 oz.
Vikt (metrisk) 200 g
Bredd (engelska) 3,5 tum
Produkttyp Spårbar termometer
Längd (engelska) 4,25 tum
Max. Temperatur (engelska) 158 °F
Max. Temperatur (metrisk) 70,0 °C
Min. Temperatur (engelska) -13 °F
Min. Temperatur (metrisk) -25,0 °C
Temperaturområde (engelska) -13 °F till +158 °F
Temperaturområde (metriskt) na
Kalibrerad Ja
Batterityp AAA
Noggrannhet ±1 °C
Visa Digital LCD
Bredd (metrisk) 8.9 cm
skala Fahrenheit