Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Klocka/Termometer/Fuktighetsmätare
Handla allt Fisherbrand Produkter
Inkluderar:
AA-batteri och väggmonteringsskruv
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Innehåller
AA- batteri och skruv för väggmontering
Håll koll på aktuell tid, temperatur och luftfuktighet på en gång med Fisher Scientific™ Traceable™ Klocka/Termometer/Fuktighetsmätare. Batteridriven, väggmonterad enhet har 9,75 tums urtavla.
- Visning av tid till sekunden med 0,01 % kvartskristallnoggrannhet
- Temperatur: -20° till +55 °C (-4° till +131 °F)
- Relativ luftfuktighet: 0 till 100 %
Certifikat
En individuellt serienumrerad Traceable™ ISO 17025-certifikat tillhandahålls för att indikera instrumentets spårbarhet (endast för tid) till standarder som tillhandahålls av NIST .
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Klocktermometer/fukttermometer |
| Fuktighetsområde | 0 till 100 % |
| Upplösning | 0.02 |
| Noggrannhet | ±5 % |
| Temperaturområde (metriskt) | -20 °C till +55 °C |
| Temperaturnoggrannhet | ±1,5 °C |
| Temperaturområde (engelska) | 10 °F till 130 °F |
| Temperaturupplösning | 2 °F |
| Vikt (engelska) | 1 lb. |
| Vikt (metrisk) | 0.453 kg |
| Visa mer |