Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Kompakt anemometer/termometer
Produktkod. 11704206 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material för fodral:
ABS-plast
Produktkod. Material för fodral
11704206 ABS-plast
1 options
Produktkod. 11704206
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2695.00 SEK
    2218.26 SEK / Paket med 1
    Save 476.74 SEK
    17% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-12-2026
Enkel användning i huvar eller utomhus gör denna Traceable™ kompakta anemometer/termometer till ett idealiskt instrument. En enhandsanemometer visar lufthastighet och temperatur samtidigt. Enheten är konstruerad för många års pålitlig service även i tuffa laboratoriemiljöer, hårda växter eller utomhusmiljöer.
  • Extra stora LCD-siffror är 0,50 tum högt och kan läsas från 3 meters höjd.
  • Minnesnyckeln gör det möjligt för enheten att återkalla de högsta och lägsta avläsningarna som uppnåtts
  • HOLD-tangenten fryser visningen vid aktuell avläsning; Idealiskt för att fånga en avläsning på en svår plats
  • AVERAGE-nyckeln tillåter att 2 till 8 avläsningar automatiskt medelvärdes
  • Robust chassi är tillverkat av kemiskt och stöttålig ABS-plast
Specifikationer
  • Anemometerträffsäkerhet: ±3 % av full skala
  • Termometernoggrannhet: ±1 °C
  • Temperaturområde: -10,0 till 50,0 °C (14,0 till 122 °F)
  • Temperaturupplösning: 0,1° (för både C och F)
  • Display: 4-siffrigt, 2-linjers
  • Storleken är 7,25 H x 3 L x 1,75 tum W (fläktdiameter 2,75 tum); Vikten är 7,37 oz. (208,9 g)
Certifikat
För att säkerställa noggrannhet tillhandahålls ett spårbart certifikat med individuellt serienummer som indikerar spårbarhet enligt standarder NIST från (National Institute of Standards and Technology).
Specifikationer
Typ Anemometer/termometer
Noggrannhet ±1 %
Material för fodral ABS-plast
Gastyp Flyg
Certifikat och efterlevnad för att +säkerställa noggrannhet tillhandahålls ett individuellt serienumrerat spårbart certifikat för att +indikera spårbarhet enligt +standarder tillhandahållna av NIST™
Höjd (engelska) 1,75 tum
Längd (engelska) 7,25 tum
Bredd (metrisk) 7.6 cm
Temperatur (engelska) 50 °F till 122 °F
Temperatur (metrisk) 10 °C till 50 °C
Vikt (engelska) 7,37 oz.
Vikt (metrisk) 208.9 g
Bredd (engelska) 3 tum
Inkluderar 9 V alkaliskt batteri (400 timmars typisk användning), bärväska och instruktioner