Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Konduktivitetsmätarpenna
Produktkod. 11714226 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kalibreringspunkter:
5
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kalibreringspunkter Förpackningsstorlek
11714226 5 Varje
1 options
Produktkod. 11714226
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Enkel att använda, vattentät konduktivitetsmätare designad för rutinanalys och kvalitetskontroll. Slå bara på, sätt i och läs samtidigt resultat och temperatur.
  • Vattentätt ABS plasthus
  • Lättläst 0,5 tum. LCD-siffror
  • Dubbel display visar avläsning och temperatur
  • HOLD-knappen fryser läsningen på displayen
  • Piltangenterna möjliggör snabb inställning till kalibreringsstandarder
  • Sparar kalibreringsdata även när enheten är avstängd
  • Omedelbar sond och solid-state-termistor ger exakta avläsningar
  • Temperaturkompensation tillåter att avläsningar automatiskt hänvisas till den internationella standarden 25 C; °användaren kan ställa in programmerbar temperaturkoefficient
  • Mått: 6,5 x 1,4 x 1,25 tum. (16,5 x 3,56 x 3,18 cm)
  • Vikt: 2,25 oz. (63,8 g)
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Uppfyllande
Uppfylla krav för CAP , ASTM , NCCLS, CLSI, ACS, CLIA, AOAC , EPA, APHA, AWWA, WEF, USGS, USP , ISO , och federala/statliga bestämmelser.
Specifikationer
Inkluderar Batteri
Noggrannhet (konduktivitet) ±1 % FS + 1 siffra
Mätlägen Konduktivitet
Cell konstant 0,1, 1,0, 10 cm -1
Kalibreringspunkter 5
Räckvidd (ledningsförmåga) 0 till 1999μ S
Temperaturkompensation 20 °C och 25 °C
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 50 °C
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Noggrannhet (temperatur) ±0,5 °C
Visningstyp LCD
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, NIST
IP-betyg Hold (Håll)
Vikt (engelska) 2,25 oz.
Garanti 3 år
Material ABS
Sensortyper Konduktivitet
Typ Konduktivitetspenna
Längd (metrisk) 16.5 cm
Bredd (engelska) 1,4 tum
Bredd (metrisk) 3.56 cm
Höjd (engelska) 6,5 tum.
Höjd (metrisk) 16.5 cm