Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Countdown/Countup Timer Stoppur
Produktkod. 11785863 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Tidsintervall:
99 min. 59 sek. till 1 sek.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Tidsintervall Förpackningsstorlek
11785863 99 min. 59 sek. till 1 sek. Varje
1 options
Produktkod. 11785863
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Magnetisk baksida, öppningsbart staffliställ, fjäderfäste, hål för användning med en snodd, batteri, klocka och minne
Bekväm, en-kanals bänktimer.
  • Timing Kapacitet: Nedräkning från 100 min.; räkna upp till 60 min.
  • Noggrannhet: 0,01 %
  • Upplösning: 1 sek.
  • Skärm: 0,375 tum H LCD
  • Genom noll-funktion
  • Fullständigt tangentbord (0 till 9 tangenter)
  • Larm: En minut, tystas automatiskt eller manuellt
  • Fjäderfäste, hål för användning med en rem, klocka och minne
  • Mått: 5,71 x 6,35 x 1,27 cm (2,25 x 2,5 x 0,5 tum)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Produkttyp Handhållen/bänktimer
Tidsintervall 99 min. 59 sek. till 1 sek.
Larm 1 min.
Noggrannhet 0.0001
Visa LCD
Batterityp D357/357A
Mått (L x B x H) 2,25 x 2,5 x 0,5 tum. (5,71 x 6,35 x 1,27 cm)
Längd (engelska) 2,25 tum.
Längd (metrisk) 5.71 cm
Bredd (engelska) 2,5 tum
Bredd (metrisk) 6.35 cm
Höjd (engelska) 0,5 tum
Höjd (engelska) Display 0,37 tum.
Höjd (metrisk) 1.27 cm
Höjd (metrisk) display 0.93 cm
Vikt (engelska) 1,5 oz.
Vikt (metrisk) 42.52 g
Inkluderar Magnetisk baksida, öppningsbart staffliställ, fjäderfäste, hål för användning med en snodd, Silver Oxide-batteri, klocka och minne, ABS-plastfodral
Certifikat och efterlevnad NIST