Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Daggpunkt/Wet-Bub/Luftfuktighet/Termometer
Handla allt Fisherbrand Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-40 °C till +70 °C
Beskrivning
- Ställ in högt/lågt larm för alla fyra avläsningarna (daggpunkt, våtlampa, fuktighet och temperatur)
- Larm kan ställas in i 0.1° ökningar; ljuder i en minut och den röda lysdioden blinkar tills avläsningarna återgår till icke-larmlägen
- Temperaturområde: -40° till +70 °C och -40° till +158 °F
- Temperaturupplösning: 0,1° (under 100° )
- Noggrannhet:± 1 °C
- Relativ luftfuktighet: 1 till 99 %
- Upplösning: 0,1 % RH
- Noggrannhet:± 4 % mellan 20 till 80 % RH
- Mått: 4,13 x 4,13 x 1 tum. (10,5 x 10,5 x 2,5 cm)
- LCD-siffror: 1 tum. H (2,5 cm)
- Vikt: 4,25 oz. (0,12 kg)
Certifikat
Individuellt serienummer Traceable™ Intyg ges från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Uppfyllande
Uppfyller federala krav för CLIA-specifikation 493.1207 för övervakning av temperatur och luftfuktighet.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Mått (L x B x H) | 4,12 x 4,13 x 1 tum. (10,5 x 10,5 x 2,5 cm) |
| Visa mått | 1 tum H |
| För användning med (applikation) | Övervakning av ström, min och max skärmar |
| Höjd (engelska) | 1 tum |
| Höjd (metrisk) | 2.5 cm |
| Inkluderar | Två alkaliska AA-batterier för ett års kontinuerlig övervakning, slagkraftig, kemikaliebeständig ABS-plastfodral |
| Längd (metrisk) | 105 mm |
| Material | ABS-plast |
| Upplösning | 0,1 °C |
| Visa mer |