Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Digital vindmätare/termometer
Produktkod. 11794196 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Material för fodral:
ABS-plast
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material för fodral Förpackningsstorlek
11794196 ABS-plast Varje
1 options
Produktkod. 11794196
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Traceable™ Digital vindmätare/termometer mäter vindhastighet utanför, lufthastighet/temperatur i kåpor och lätt gasrörelse i kanaler.
  • Visar temperaturen på luften som mäts; intervall på 32° till 140 °F och 0° till 60 C °med en upplösning på 0,1 °F eller° C
  • Designad för tung användning i labb, anläggning och fält med lätthet och noggrannhet
  • Instrumentet har fyra förinställda intervall: 0,4 till 30 mps med en upplösning på 0,1 mps; 1,4 till 108 km/h med en upplösning på 0,1 km/h; 80 till 5910 fpm med en upplösning på 10 fpm; och 0,8 till 53,3 knop med en upplösning på 0,1 knop
  • Anemometerns noggrannhet är +/- 2 % plus 1 siffra, temperaturnoggrannheten är +/- 1 °C
  • Kullager med låg friktion och precision roterar fritt i låga och höga hastigheter; läsning uppdateras omedelbart
  • HOLD-omkopplaren ''fryser'' displayen för att fånga och registrera avläsningar
  • Robust ABS-fodral är kemikalie- och stöttålig och har ett praktiskt fällbart bänkställ för enkel övervakning
  • Extra stor LCD-skärm är 0,75 tum hög (1,9 cm); kan läsas från 15 fot. (4,6 m)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA. Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST (National Institute of Standards and Technology).
Specifikationer
Typ Ekonomi Digital anemometer/termometer
Noggrannhet ±2 %
Material för fodral ABS-plast
Gastyp Luft
Certifikat och efterlevnad Individuellt serienumrerat spårbart certifikat från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till +standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Mått (L x B) 6,25 x 3 tum. (15,9 x 7,6 cm)
Visa LCD
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Höjd (metrisk) 31.75 mm
Längd (engelska) 6,25 tum.
Längd (metrisk) 15.9 cm
Bredd (metrisk) 7.6 cm
Temperatur (engelska) 32 °F till 140 °F
Temperatur (metrisk) 0 °C till 60 °C
Vikt (engelska) 16 oz.
Vikt (metrisk) 454 g
Bredd (engelska) 3 tum
Inkluderar 9 V alkaliskt batteri, NIST Traceable™ certifikat och instruktioner