Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Digital barometer
Produktkod. 15557603 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Noggrannhet (barometer):
±4 mbar
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Noggrannhet (barometer) Förpackningsstorlek
15557603 ±4 mbar Varje
1 options
Produktkod. 15557603
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2230.00 SEK
    1907.38 SEK / Paket med 1
    Save 322.62 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Väggfäste, fällbart stativ och batterier
Perfekt enhet för växter och laboratorier för att övervaka barometertryck, temperatur, relativ fuktighet, barometertryckstrend och tid på dagen. Fisherbrand Traceable Den digitala barometern är idealisk för användning i miljöer där det finns ett behov av att övervaka förhållandena för miljöluftparametrar.
  • En LCD med fyra rader visar kontinuerligt och samtidigt barometertryck, temperatur, relativ fuktighet, barometertryckstrend och tid
  • Höjdjustering: -100 till 2500 meter
  • MIN/MAX-värden för barometertryck, temperatur och relativ luftfuktighet lagras varje timme under de senaste 24 timmarna och är tillgängliga för återkallning med en knapptryckning
  • Barometrisk trycktrend visar stapeldiagramformat för nuvarande och senaste 1/3/6/12 och 24 timmars avläsningar
  • Datorutgång gör att enheten kan anslutas till en dator med tillbehöret Computer Data Acquisition System Software (säljs separat, artikelnummer 14-650-120) för att permanent fånga avläsningarna
Specifikationer
  • Barometriskt tryckområde: 500 till 1030 mbar
  • Barometriskt tryck Upplösning: 1mbar
  • Barometriskt tryck noggrannhet:± 4mbar
  • Temperaturområde: 0° till 55 °C (32 till ° 131 °F)
  • Temperaturupplösning: 0,1°
  • Temperaturnoggrannhet: ± 0,4 °C
  • Relativ luftfuktighetsintervall: 5 till 95 %
  • Relativ luftfuktighet Upplösning: 1% RH
  • Relativ fuktighetsnoggrannhet: ± 3% RH mellan 5 till 75%, annars 5 ±% RH
  • Mått: 10 x 7,6 x 2,5 cm (4 x 3 x 1 tum)
  • Vikt: 198 g (7 oz.)
Certifikat
En individuellt numrerad NIST Traceable™ Certifikat tillhandahålls som garanterar noggrannhet från ett ISO/IEC 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA.
Specifikationer
Noggrannhet (barometer) ±4 mbar
Fuktighetsområde 0 till 95 %
Upplösning (fuktighet) 0.01
Upplösning (temperatur) 0,1 °C
Temperaturområde (metriskt) 0 °C till 55 °C
Räckvidd 500 till 1030 mbar (14,77 till 30,41 in Hg)
Upplösning 1 mbar
Temperaturområde (engelska) 32 °F till 131 °F
Noggrannhet (temperatur) ±0,4 °C
Noggrannhet (relativ luftfuktighet) ±3 % RH mellan 5 till 75 %, annars± 5% RH
Höjdkompensation (metrisk) 100 till 2500 m
Inkluderar Spårbart certifikat, väggfäste, fällbart stativ och batterier
Certifikat och efterlevnad Individuellt numrerad NIST Traceable™ Certifikatet garanterar noggrannhet från ett ISO/IEC 17025:2005 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA.
Produkttyp Digital barometer
Vikt (metrisk) 198 g
Vikt (engelska) 7 oz.