Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Digital-Bottle™ Kylskåpstermometrar
Produktkod. p-4246462 Handla allt Fisherbrand Produkter
Flaskfyllning:
Giftfri glykol
Glaspärlor
Ogiftig glykol
Modell:
Standardmodell
Ultramodell
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11709745
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innovativt Digital-Bottle Kylskåps-/frystermometrar med MINIMUM/MAXIMUM avläsningar
Fisher Scientific™ Traceable™ Digital-Bottle™ Kylskåpstermometrar visar lägsta och maximala värden över vilken tidsperiod som helst, och hela enheten är vattentät
  • Temperaturintervallet är -22° till +122 °F (-30° till +50 °C)
  • Upplösningen är 0,1°
  • Noggrannhet är± 1,0 °C/Ultra modell noggrannhet är± 0,4 °C vid testade punkter
  • Levereras med NIST certifikat
  • Sond i rostfritt stål skyddar termistorsensorn med hög noggrannhet
  • Vätskefylld GRAS-flaska efterliknar vätskeprovets temperaturer
  • GRAS - vätska allmänt erkänd som säker av U. S. Food and Drug Administration
  • Finns med vätskefyllning eller glaspärlfyllning
  • Kemikaliebeständig ABS-plasthållare står på en hylla eller sida av hållaren fästs på en kylskåpsvägg eller någon vägg med medföljande Velcro - är 2,25 x 2,25 x 1,25 tum.
Certifikat
Spårbar termometer är försedd med ett individuellt serienummererat spårbart certifikat från en ISO™ 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA. Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Uppfyllande
Spårbar termometer är försedd med ett individuellt serienummererat spårbart certifikat från en ISO™ 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA. Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Flaskfyllning Ogiftig glykol
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Inkluderar Rostfri sond, ABS-plasthållare, dubbel baktejp och Velcro™ och utbytbart Silveroxidbatteri
Längd (metrisk) 117 mm
Material ABS-plast
Modell Standardmodell
Upplösning 0,1 °C
Vikt (engelska) 3,66 oz.
Vikt (metrisk) 102.05 g
Produkttyp Digital termometer
Längd (engelska) 4,63 tum.
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) -4 °F
Min. Temperatur (metrisk) -20 °C
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +50 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Frys, kyl, inkubator och miljökammare
Batterityp 1 Silveroxidbatteri
Noggrannhet ±0,5 °C mellan 0 °C och 50 °C, annars± 1 °C
Visa Digital
Bredd (metrisk) 12 cm