Beskrivning
Växla enkelt mellan tum och millimeter
För mätning av ytter- eller innerdiameter. Ergonomiskt utformad. Ingen smörjning krävs någonsin på den ultrasläta glidstången.
- Stor digital display: 0,3 tum H
- Tillverkad av stark komposit kolfiber
- Större-än eller mindre-än resultat utan beräkningar
- Nollknappen återställer omedelbart enheten i vilken position som helst
- Körs på det medföljande batteriet i 10 000 timmar
- Upplösning: 0,01 tum och 0,1 mm
- Noggrannhet:± 0,01 tum och± 0,2 mm
4 i. version
- Område: 0 till 4 tum. (0 till 100 mm)
- Mått: 7 x 2,5 tum.
- Vikt: 1 oz.
- Område: 0 till 6 tum. (0 till 150 mm)
- Mått: 9,5 x 3 tum.
- Vikt: 2 oz.
Uppfyllande
Ett individuellt serienumrerat spårbarhetscertifikat medföljer från vårt ISO 17025-kalibreringslaboratorium, ackrediterat av A2LA™. Det visar spårbarhet till standarder från NIST™ (National Institute of Standards and Technology).
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Bromsok, Digital |
| För användning med (applikation) | Mäter både inner- och yttermått |
| Vikt (engelska) | 1 oz. |
| Vikt (metrisk) | 0.25 kg |
| Material | Kolfiber |