Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Digitala kolfiberok
Produktkod. 11787105 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Vikt (engelska):
1 oz.
2 oz.
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Vikt (engelska) Förpackningsstorlek
11787105 2 oz. Varje
11777105 1 oz. Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11787105
Fyll på lagret och spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28009
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Växla enkelt mellan tum och millimeter
För mätning av ytter- eller innerdiameter. Ergonomiskt utformad. Ingen smörjning krävs någonsin på den ultrasläta glidstången.
  • Stor digital display: 0,3 tum H
  • Tillverkad av stark komposit kolfiber
  • Större-än eller mindre-än resultat utan beräkningar
  • Nollknappen återställer omedelbart enheten i vilken position som helst
  • Körs på det medföljande batteriet i 10 000 timmar
  • Upplösning: 0,01 tum och 0,1 mm
  • Noggrannhet:± 0,01 tum och± 0,2 mm
4 i. version
  • Område: 0 till 4 tum. (0 till 100 mm)
  • Mått: 7 x 2,5 tum.
  • Vikt: 1 oz.
6 i. version
  • Område: 0 till 6 tum. (0 till 150 mm)
  • Mått: 9,5 x 3 tum.
  • Vikt: 2 oz.
Uppfyllande
Ett individuellt serienumrerat spårbarhetscertifikat medföljer från vårt ISO 17025-kalibreringslaboratorium, ackrediterat av A2LA™. Det visar spårbarhet till standarder från NIST™ (National Institute of Standards and Technology).
Specifikationer
Produkttyp Bromsok, Digital
För användning med (applikation) Mäter både inner- och yttermått
Vikt (engelska) 2 oz.
Vikt (metrisk) 0.57 kg
Material Kolfiber