Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Digitala kolfiberok
Produktkod. p-3256622 Handla allt Fisherbrand Produkter
Vikt (engelska):
1 oz.
2 oz.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11777105
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Växla enkelt mellan tum och millimeter
För mätning av ytter- eller innerdiameter. Ergonomiskt utformad. Ingen smörjning krävs någonsin på den ultrasläta glidstången.
  • Stor digital display: 0,3 tum H
  • Tillverkad av stark komposit kolfiber
  • Större-än eller mindre-än resultat utan beräkningar
  • Nollknappen återställer omedelbart enheten i vilken position som helst
  • Körs på det medföljande batteriet i 10 000 timmar
  • Upplösning: 0,01 tum och 0,1 mm
  • Noggrannhet:± 0,01 tum och± 0,2 mm
4 i. version
  • Område: 0 till 4 tum. (0 till 100 mm)
  • Mått: 7 x 2,5 tum.
  • Vikt: 1 oz.
6 i. version
  • Område: 0 till 6 tum. (0 till 150 mm)
  • Mått: 9,5 x 3 tum.
  • Vikt: 2 oz.
Uppfyllande
Individually serial-numbered Traceable Certificate is provided from our ISO 17025 calibration laboratory accredited by A2LA™. Indicates traceability to standards provided by NIST™ (National Institute of Standards and Technology).
Specifikationer
Produkttyp Bromsok, Digital
För användning med (applikation) Mäter både inner- och yttermått
Vikt (engelska) 1 oz.
Vikt (metrisk) 0.25 kg
Material Kolfiber