Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Digital fukt-/temperatur-/daggpunktsmätare
Produktkod. 15264006 Handla allt Fisherbrand Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-10 °C till +60 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15264006
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hörbart och visuellt LED-larm kan ställas in för att utlösas vid tre olika luftfuktighetsavläsningar (55 %, 60 % eller 65 %)
Fisher Scientific™ Traceable™ Digital fukt-/temperatur-/daggpunktsmätare har praktiska trippelminnen som återkallar lägsta/maximiavläsningar för relativ fuktighet, daggpunkt och temperatur. Hörbart och visuellt LED-larm kan ställas in för att utlösas vid tre olika luftfuktighetsavläsningar (55 %, 60 % eller 65 %).
  • Solid state-sensorer ger svarstider på mindre än 30 sekunder,° F/° C omkopplingsbar
  • Levereras: väggfäste, batterier, Traceable™ Certifikat
Specifikationer
  • Luftfuktighetsområde: 20 till 95 %
  • Luftfuktighetsupplösning: 0,1 %
  • Noggrannhet:± 3%; mellanklass,± 5% någon annanstans
  • Temperaturområde: 14° till 140 °F (-10 till 60 °C)
  • Upplösning: 0,1°
  • Noggrannhet:± 1 °C
  • Daggpunkt: 14 till 140 °F (-10 till 60 °C)
Traceable™ till NIST för noggrannhet Ett individuellt numrerat spårbart certifikat tillhandahålls som garanterar noggrannhet från ett ISO/IEC 17025 (1750.01) kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA. Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST (National Institute of Standards and Technology).
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Traceable™ till +NIST för noggrannhet: Ett individuellt numrerat spårbart certifikat tillhandahålls som garanterar noggrannhet från ett ISO/IEC 17025 (1750.01) kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA. Det indikerar
Fuktighetsområde 20 till 95 %
Inkluderar Väggfäste, batterier och Traceable™ Certifikat.
Längd (metrisk) 25 cm
Material Plast
Produkttyp Digital fukt-/temperatur-/daggpunktsmätare
Max. Temperatur (engelska) 140 °F
Max. Temperatur (metrisk) 60 °C
Min. Temperatur (engelska) 14 °F
Min. Temperatur (metrisk) -10 °C
Temperaturområde (engelska) 14 °F till 140 °F
Temperaturområde (metriskt) -10 °C till +60 °C
Kalibrerad Ja
Noggrannhet ±3%; mellanklass,± 5 % någon annanstans
Visa Digital
Bredd (metrisk) 8 cm