Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Digital Hygrometer/Termometer
Produktkod. 11704196 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Noggrannhet:
±2 till± 4 %
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Noggrannhet Förpackningsstorlek
11704196 ±2 till± 4 % Varje
1 options
Produktkod. 11704196
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    995.00 SEK
    834.23 SEK / Paket med 1
    Save 160.77 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Innehåller
Plastställ; AA batteri
Häng på väggen eller använd medföljande plaststativ; inrymt i robust ABS-fodral
Idealisk för ständig övervakning av labb, lagringsanläggningar och anläggningsområden. Fisher Scientific™ Traceable™ Digital Hygrometer/Termometer visar luftfuktighet och temperaturavläsningar med en blick på 0,5 tum. (1,2 cm) LED. Häng på väggen eller använd medföljande plaststativ; inrymt i robust ABS-fodral.
  • Visar 25 till 95 % RH med noggrannhet på± 2 % i mellanklass och± 4 % vid gränserna; upplösningen är 1 % RH
  • Visar temperaturer från 0° till 50 °C och 32° till 122 °F med 0,1° upplösning
  • Temperaturnoggrannhet:± 1,0 °C från 0° till 40 °C (± 2C °annars); ±1,8 °F från 32° till 104 °F (± 3,6 °F annars)
  • Justering inte nödvändig
Beställningsinfo
Mäter 0,87 L x 3,5 W x 5 tum. H (2 x 9 x 13 cm). Nettovikt: 6 oz. (170 g)
Certifikat
Ett certifikat tillhandahålls för att indikera instrumentets spårbarhet till standarder tillhandahållna av NIST™. Kalibrerad av en ISO™ 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™.
Specifikationer
Typ Digital Hygrometer/Termometer
Noggrannhet ±2 till± 4 %
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST
Längd (metrisk) 2 cm
Inkluderar Plastställ, AA-batteri
Temperaturnoggrannhet ±1 °C
Visningstyp LED
Mått (L x B x H) 0,87 x 3,5 x 5 tum. (2 x 9 x 13 cm)
Höjd (engelska) 5 tum
Höjd (metrisk) 13 cm
Material ABS-plast
Bredd (metrisk) 9 cm
Upplösning 0.01
Längd (engelska) 0,87 tum.
Temperaturupplösning 0,1 °F
Temperaturområde (engelska) 32° till 122 °F
Bredd (engelska) 3,5 tum
Fuktighetsområde 25 till 90 %
Temperaturområde (metriskt) 0° till 50 °C
För användning med (applikation) Idealisk för ständig övervakning av labb, lagringsanläggningar och anläggningsområden